6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,3-Difluoro-6-chlorobenzoic acid, 6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
PC302628-25G PC302628-5G
APOSPC302628-25GEA 438 EUR
APOSPC302628-25G APOSPC302628-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368094
CAS nummer: 887584-84-1