(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302634-1G PC302634-5G PC302634-10G
APOSPC302634-1GEA 61.4 EUR
APOSPC302634-1G APOSPC302634-5G APOSPC302634-10G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₃
Smeltpunt: 134…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832273
CAS nummer: 1017777-83-1