6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302635-25G PC302635-5G PC302635-1G
APOSPC302635-25GEA 412 EUR
APOSPC302635-25G APOSPC302635-5G APOSPC302635-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660186
CAS nummer: 886502-19-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III