2,3-Difluoro-4-methoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302636-5G PC302636-1G
APOSPC302636-5GEA 196 EUR
APOSPC302636-5G APOSPC302636-1G
2,3-Difluoro-4-methoxyaniline 98%
2,3-Difluoro-4-methoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Smeltpunt: 38…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115986
CAS nummer: 155020-51-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III