2,3-Difluoro-p-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Difluoro-4-methylaniline
PC302637-5G PC302637-1G
APOSPC302637-5GEA 145 EUR
APOSPC302637-5G APOSPC302637-1G
2,3-Difluoro-p-toluidine
2,3-Difluoro-p-toluidine
Formule: C₇H₇F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660321
CAS nummer: 886503-79-3