2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302640-10G PC302640-5G
APOSPC302640-10GEA 409 EUR
APOSPC302640-10G APOSPC302640-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115945
CAS nummer: 886499-54-3
UN: 3261
ADR: 8,III