3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC302643-1G
PC302643-5G
APOSPC302643-1GEA
182
EUR
APOSPC302643-1G
APOSPC302643-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule:
C₉H₆ClF₃O₃ Smeltpunt: 42…44 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06660313 CAS nummer: 433938-70-6 |