4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302644-5G PC302644-1G PC302644-25G
APOSPC302644-5GEA 161 EUR
APOSPC302644-5G APOSPC302644-1G APOSPC302644-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115840
CAS nummer: 886496-75-9
UN: 3265
ADR: 8,II