4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(trifluoromethyl)phenetyl alcohol
PC302647-1G PC302647-5G
APOSPC302647-1GEA 182 EUR
APOSPC302647-1G APOSPC302647-5G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13196587
CAS nummer: 1206593-24-9