4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302649-10G PC302649-5G PC302649-1G
APOSPC302649-10GEA 308 EUR
APOSPC302649-10G APOSPC302649-5G APOSPC302649-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660285
CAS nummer: 886502-37-0