6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302650-5G PC302650-1G
APOSPC302650-5GEA 278 EUR
APOSPC302650-5G APOSPC302650-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClFO
Smeltpunt: 47…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115950
CAS nummer: 886499-73-6
UN: 3261
ADR: 8,II