2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302654-10G
PC302654-5G
PC302654-1G
PC302654-25G
APOSPC302654-10GEA
323
EUR
APOSPC302654-10G
APOSPC302654-5G
APOSPC302654-1G
APOSPC302654-25G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule:
C₈H₃Cl₂F₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06660273 CAS nummer: 186517-27-1 |