2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302656-5G PC302656-1G
APOSPC302656-5GEA 226 EUR
APOSPC302656-5G APOSPC302656-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
Smeltpunt: 52…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832261
CAS nummer: 1017777-51-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III