2,3-Dichloro-6-fluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302657-5G PC302657-1G
APOSPC302657-5GEA 226 EUR
APOSPC302657-5G APOSPC302657-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroanisole 98%
2,3-Dichloro-6-fluoroanisole
Formule: C₇H₅Cl₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832260
CAS nummer: 1017777-48-8