2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302669-10G PC302669-5G
APOSPC302669-10GEA 284 EUR
APOSPC302669-10G APOSPC302669-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Smeltpunt: 73…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115907
CAS nummer: 886498-60-8