(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,6-Difluoro-4-ethoxyphenylacetic acid
PC302670-1G PC302670-5G
APOSPC302670-1GEA 161 EUR
APOSPC302670-1G APOSPC302670-5G
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258682
CAS nummer: 1017779-16-6