2-Chloro-3,6-difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302672-10G PC302672-5G PC302672-1G
APOSPC302672-10GEA 330 EUR
APOSPC302672-10G APOSPC302672-5G APOSPC302672-1G
2-Chloro-3,6-difluoroaniline 98%
2-Chloro-3,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660176
CAS nummer: 287172-80-9