3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302679-10G PC302679-5G PC302679-1G
APOSPC302679-10GEA 284 EUR
APOSPC302679-10G APOSPC302679-5G APOSPC302679-1G
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258716
CAS nummer: 1017779-80-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III