2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302681-10G PC302681-5G PC302681-1G
APOSPC302681-10GEA 264 EUR
APOSPC302681-10G APOSPC302681-5G APOSPC302681-1G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₃F₇O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258668
CAS nummer: 1017777-37-5