2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302682-10G PC302682-5G PC302682-25G
APOSPC302682-10GEA 250 EUR
APOSPC302682-10G APOSPC302682-5G APOSPC302682-25G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₃F₇O₂
MW: 276.11 g/mol
Smeltpunt: 111…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258669
CAS nummer: 1017777-41-1