2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302683-5G PC302683-1G
APOSPC302683-5GEA 526 EUR
APOSPC302683-5G APOSPC302683-1G
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Smeltpunt: 43…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115879
CAS nummer: 59189-98-9
UN: 3261
ADR: 8,II