2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302684-1G PC302684-5G PC302684-250MG
APOSPC302684-1GEA 351 EUR
APOSPC302684-1G APOSPC302684-5G APOSPC302684-250MG
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄F₆OS
MW: 250.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652493
CAS nummer: 1240257-02-6