2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302685-1G PC302685-5G
APOSPC302685-1GEA 424 EUR
APOSPC302685-1G APOSPC302685-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₄F₆O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652494
CAS nummer: 1240257-15-1