2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC302687-1G
PC302687-5G
APOSPC302687-1GEA
315
EUR
APOSPC302687-1G
APOSPC302687-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule:
C₉H₅F₄N MW: 203.14 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD19687195 CAS nummer: 1323966-20-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |