2-Fluoro-5-toluoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302689-10G PC302689-5G
APOSPC302689-10GEA 330 EUR
APOSPC302689-10G APOSPC302689-5G
2-Fluoro-5-toluoyl chloride
2-Fluoro-5-toluoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973776
CAS nummer: 135564-61-3