2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302691-10G PC302691-5G PC302691-1G
APOSPC302691-10GEA 239 EUR
APOSPC302691-10G APOSPC302691-5G APOSPC302691-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₀H₆F₆O₂
MW: 272.15 g/mol
Smeltpunt: 36…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660316
CAS nummer: 180134-14-9