2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302693-5G PC302693-1G
APOSPC302693-5GEA 132 EUR
APOSPC302693-5G APOSPC302693-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 95%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972912
CAS nummer: 771582-58-2