2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302694-5G PC302694-1G PC302694-25G
APOSPC302694-5GEA 123 EUR
APOSPC302694-5G APOSPC302694-1G APOSPC302694-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Smeltpunt: 34…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660318
CAS nummer: 685126-88-9
UN: 3261
ADR: 8,II