2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302696-1G PC302696-5G
APOSPC302696-1GEA 213 EUR
APOSPC302696-1G APOSPC302696-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Smeltpunt: 48…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832327
CAS nummer: 1017779-07-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III