2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302697-1G PC302697-5G
APOSPC302697-1GEA 424 EUR
APOSPC302697-1G APOSPC302697-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₇H₈F₅NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652447
CAS nummer: 623943-52-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III