2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302698-1G PC302698-5G
APOSPC302698-1GEA 169 EUR
APOSPC302698-1G APOSPC302698-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₇F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832287
CAS nummer: 1017778-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III