(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302699-1G PC302699-5G PC302699-10G
APOSPC302699-1GEA 184 EUR
APOSPC302699-1G APOSPC302699-5G APOSPC302699-10G
(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832286
CAS nummer: 1000517-01-0