3,5-Difluoro-2-methylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302700-1G PC302700-5G PC302700-10G
APOSPC302700-1GEA 137 EUR
APOSPC302700-1G APOSPC302700-5G APOSPC302700-10G
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide 98%
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687171
CAS nummer: 1323966-37-5