3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302702-25G PC302702-5G PC302702-1G
APOSPC302702-25GEA 471 EUR
APOSPC302702-25G APOSPC302702-5G APOSPC302702-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025385
CAS nummer: 916420-65-0