3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302703-5G PC302703-1G
APOSPC302703-5GEA 161 EUR
APOSPC302703-5G APOSPC302703-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257.92 g/mol
Smeltpunt: 42…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025389
CAS nummer: 916420-69-4
UN: 3261
ADR: 8 II