(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302704-1G PC302704-5G PC302704-10G
APOSPC302704-1GEA 152 EUR
APOSPC302704-1G APOSPC302704-5G APOSPC302704-10G
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₅Cl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025391
CAS nummer: 916420-71-8