3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
PC302709-1G PC302709-5G PC302709-10G
APOSPC302709-1GEA 137 EUR
APOSPC302709-1G APOSPC302709-5G APOSPC302709-10G
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201052
CAS nummer: 1373920-70-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III