3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302710-10G PC302710-5G PC302710-1G
APOSPC302710-10GEA 239 EUR
APOSPC302710-10G APOSPC302710-5G APOSPC302710-1G
3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
3-Chloro-2,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
MW: 163.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660173
CAS nummer: 287172-82-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III