3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302712-1G PC302712-5G
APOSPC302712-1GEA 141 EUR
APOSPC302712-1G APOSPC302712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832392
CAS nummer: 1017779-77-9