(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302715-1G PC302715-5G PC302715-10G
APOSPC302715-1GEA 182 EUR
APOSPC302715-1G APOSPC302715-5G APOSPC302715-10G
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1017778-96-9