3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302716-5G PC302716-1G PC302716-25G
APOSPC302716-5GEA 123 EUR
APOSPC302716-5G APOSPC302716-1G APOSPC302716-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660305
CAS nummer: 433926-48-8