(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302718-1G PC302718-5G
APOSPC302718-1GEA 182 EUR
APOSPC302718-1G APOSPC302718-5G
(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1000544-65-9