3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302720-10G PC302720-5G PC302720-1G
APOSPC302720-10GEA 284 EUR
APOSPC302720-10G APOSPC302720-5G APOSPC302720-1G
3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone 98%
3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258734
CAS nummer: 1017778-40-3