3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302721-25G PC302721-5G PC302721-1G
APOSPC302721-25GEA 1170 EUR
APOSPC302721-25G APOSPC302721-5G APOSPC302721-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258722
CAS nummer: 1017779-87-1