3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302722-25G PC302722-5G PC302722-1G
APOSPC302722-25GEA 950 EUR
APOSPC302722-25G APOSPC302722-5G APOSPC302722-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258723
CAS nummer: 1017779-88-2