3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302724-1G PC302724-5G PC302724-10G
APOSPC302724-1GEA 182 EUR
APOSPC302724-1G APOSPC302724-5G APOSPC302724-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212983
CAS nummer: 771581-62-5
UN: 2735
ADR: 8 III