3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-6-methoxybenzotrifluoride
PC302728-1G PC302728-250MG
APOSPC302728-1GEA 343 EUR
APOSPC302728-1G APOSPC302728-250MG
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185675
CAS nummer: 53982-03-9