3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302729-5G PC302729-1G PC302729-10G
APOSPC302729-5GEA 725 EUR
APOSPC302729-5G APOSPC302729-1G APOSPC302729-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185678
CAS nummer: 1214351-75-3