3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302731-1G PC302731-5G
APOSPC302731-1GEA 73 EUR
APOSPC302731-1G APOSPC302731-5G
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₈H₇F₅OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652480
CAS nummer: 1240257-01-5