4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302735-10G PC302735-5G PC302735-1G
APOSPC302735-10GEA 248 EUR
APOSPC302735-10G APOSPC302735-5G APOSPC302735-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660196
CAS nummer: 425702-18-7